3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4862-25G OR4862-5G
APOSOR4862-25GEA 32.2 EUR
APOSOR4862-25G APOSOR4862-5G
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₂N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009749
CAS nummer: 24807-55-4