2-(Methylthio)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Methylthio)ethanamine
OR4873-1G OR4873-5G OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA 26.3 EUR
APOSOR4873-1G APOSOR4873-5G APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Formule: C₃H₉NS
MW: 91.18 g/mol
Kookpunt: 146…149 °C
Dichtheid: 0.974 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 36 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00014825
CAS nummer: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
UN: 2734
ADR: 8+3 II