Guanosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
OR4880-25G OR4880-100G OR4880-500G
APOSOR4880-25GEA 22 EUR
APOSOR4880-25G APOSOR4880-100G APOSOR4880-500G
Guanosine
Guanosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283.24 g/mol
Smeltpunt: 250 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010182
CAS nummer: 118-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III