Uracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 51.2 EUR
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracil
Uracil
Formule: C₄H₄N₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006016
CAS nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9