N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (1E)-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene
OR4894-10G OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-10GEA 162 EUR
APOSOR4894-10G APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161.24 g/mol
Kookpunt: 209 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 0.906 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043553
CAS nummer: 6852-58-0