3,5-Dichlorothiobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR49005-1G OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA 162 EUR
APOSOR49005-1G APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorothiobenzamide
3,5-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
Smeltpunt: 102…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973322
CAS nummer: 22179-74-4