4-Bromobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR49010-100G
OR49010-25G
OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA
213
EUR
APOSOR49010-100G
APOSOR49010-25G
APOSOR49010-5G
4-Bromobenzylamine 98%
4-Bromobenzylamine
Formule:
C₇H₈BrN Kookpunt: 110…112 °C/30mmHg Smeltpunt: 25 °C Dichtheid: 1,473 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047931 CAS nummer: 3959-07-7 EINECS: 223-559-4 UN: 3259 ADR: 8,II |