2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR49012-5G OR49012-1G
APOSOR49012-5GEA 431 EUR
APOSOR49012-5G APOSOR49012-1G
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
2,3,4-Trimethoxybenzylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 41219-16-3
UN: 2735
ADR: 8,III