2-Chloro-N,N-dimethylacetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR49017-100G OR49017-25G
APOSOR49017-100GEA 410 EUR
APOSOR49017-100G APOSOR49017-25G
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide 97%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039360
CAS nummer: 2675-89-0