4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR49023-2G OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA 184 EUR
APOSOR49023-2G APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formule: C₈H₁₅NO
Kookpunt: 213,3 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09037892
CAS nummer: 40594-34-1
UN: 2735
ADR: 8,III