(3-Nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 103 EUR
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
(3-Nitrophenyl)acetic acid
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007278
CAS nummer: 1877-73-2