4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N1-(4-Aminophenyl)benzene-1,4-diamine sulphate, Bis(4-aminophenyl)amine Sulphate, 4,4'-Iminodianiline sulphate
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 29.2 EUR
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013113
CAS nummer: 53760-27-3
EINECS: 258-748-0