2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR49043-25G OR49043-5G
APOSOR49043-25GEA 78.9 EUR
APOSOR49043-25G APOSOR49043-5G
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2,2-Dimethyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000810
CAS nummer: 20348-21-4