2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR49059-100G OR49059-25G
APOSOR49059-100GEA 0 EUR
APOSOR49059-100G APOSOR49059-25G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₄H₄ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006093
CAS nummer: 1194-21-4