Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR49071-1G OR49071-25G OR49071-5G
APOSOR49071-1GEA 49.7 EUR
APOSOR49071-1G APOSOR49071-25G APOSOR49071-5G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine 98%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
Formule: C₂₄H₃₉P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861606
CAS nummer: 321921-71-5