3-tert-Butylaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 242 EUR
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-tert-Butylaniline 97%
3-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Kookpunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00125078
CAS nummer: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6