2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4925-100G OR4925-25G
APOSOR4925-100GEA 117 EUR
APOSOR4925-100G APOSOR4925-25G
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Formule: C₅H₁₄N₂
Kookpunt: 152…154 °C
Smeltpunt: 29…31 °C
Dichtheid: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009801
CAS nummer: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
UN: 2921
ADR: 8+4.1,II