4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 458 EUR
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 158…163 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007723
CAS nummer: 5348-42-5