4-Bromo-3-methylanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4933-100G OR4933-10G OR4933-25G OR4933-5G
APOSOR4933-100GEA 0 EUR
APOSOR4933-100G APOSOR4933-10G APOSOR4933-25G APOSOR4933-5G
4-Bromo-3-methylanisole 97%
4-Bromo-3-methylanisole
Formule: C₈H₉BrO
Kookpunt: 111…112 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060687
CAS nummer: 27060-75-9