3-Iodoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4934-5G OR4934-10G OR4934-25G
APOSOR4934-5GEA 23.4 EUR
APOSOR4934-5G APOSOR4934-10G APOSOR4934-25G
3-Iodoaniline 98%
3-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Kookpunt: 145…146 °C/15mmHg
Smeltpunt: 21…24 °C
Dichtheid: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007781
CAS nummer: 626-01-7
EINECS: 210-922-7