3-Bromotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4938-100G OR4938-25G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 76 EUR
APOSOR4938-100G APOSOR4938-25G APOSOR4938-500G
3-Bromotoluene 99%
3-Bromotoluene
Formule: C₇H₇Br
Kookpunt: 182…184 °C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000085
CAS nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III