2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4939-1G OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA 58.4 EUR
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Technical Grade
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClN₂O₃S
Smeltpunt: 77…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068072
CAS nummer: 114322-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II