5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4941-1G OR4941-250MG OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA 144 EUR
APOSOR4941-1G APOSOR4941-250MG APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₃S₂
Smeltpunt: 69…70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02187482
CAS nummer: 551930-53-1
UN: 3261
ADR: 8,III