1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4948-1G OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA 65.9 EUR
APOSOR4948-1G APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₂H₉NO₃
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014537
CAS nummer: 1082-85-5
EINECS: 214-106-1