3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[3,5-Bis(benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4950-10G OR4950-250G OR4950-50G
APOSOR4950-10GEA 71.8 EUR
APOSOR4950-10G APOSOR4950-250G APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Formule: C₂₂H₂₀O₃
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004777
CAS nummer: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7