2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 175 EUR
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone 97%
2',3',4'-Trihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₄
Smeltpunt: 169…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002193
CAS nummer: 528-21-2
EINECS: 208-430-2