4'-Cyclohexylacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4954-100G OR4954-25G OR4954-5G
APOSOR4954-100GEA 173 EUR
APOSOR4954-100G APOSOR4954-25G APOSOR4954-5G
4'-Cyclohexylacetophenone 98%
4'-Cyclohexylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₈O
Kookpunt: 179…181 °C/14mmHg
Smeltpunt: 66…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001453
CAS nummer: 18594-05-3