2-(Methylthio)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Methylmercapto)aniline
OR4955-25G OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA 43.8 EUR
APOSOR4955-25G APOSOR4955-5G
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Formule: C₇H₉NS
MW: 139.22 g/mol
Kookpunt: 233…234 °C
Dichtheid: 1.111 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007708
CAS nummer: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III