4-tert-Butylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)aniline
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 24.9 EUR
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylaniline 98%
4-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Kookpunt: 90…93 °C/3mmHg
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 0.937 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007899
CAS nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9