3,4-Dimethoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 22 EUR
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimethoxyaniline 98%
3,4-Dimethoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.18 g/mol
Kookpunt: 174…176 °C/22mmHg
Smeltpunt: 85…89 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008394
CAS nummer: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6