1,3-Benzodioxool 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
OR4960-100G OR4960-1KG OR4960-50G OR4960-500G
APOSOR4960-100GEA 22 EUR
APOSOR4960-100G APOSOR4960-1KG APOSOR4960-50G APOSOR4960-500G
1,3-Benzodioxool 98%
1,3-Benzodioxool
Formule: C₇H₆O₂
Kookpunt: 172…173 °C
Smeltpunt: –18 °C
Dichtheid: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005818
CAS nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0
UN: 1993
ADR: 3,III