1,4-Benzodioxane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4961-100G OR4961-25G
APOSOR4961-100GEA 0 EUR
APOSOR4961-100G APOSOR4961-25G
1,4-Benzodioxane
1,4-Benzodioxane
Formule: C₈H₈O₂
Kookpunt: 216 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006821
CAS nummer: 493-09-4
EINECS: 207-775-6