4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
OR4973-100G OR4973-25G OR4973-500G
APOSOR4973-100GEA 43.8 EUR
APOSOR4973-100G APOSOR4973-25G APOSOR4973-500G
4-tert-Butylbenzaldehyde 98%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162.23 g/mol
Kookpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035742
CAS nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS III