(2-Chlorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR4975-100G
OR4975-25G
APOSOR4975-100GEA
46.8
EUR
APOSOR4975-100G
APOSOR4975-25G
(2-Chlorophenyl)acetonitrile 97%
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Formule:
C₈H₆ClN Kookpunt: 240…242 °C Smeltpunt: 21…24 °C Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001898 CAS nummer: 2856-63-5 EINECS: 220-669-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |