2-Nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4976-500G OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-500GEA 191 EUR
APOSOR4976-500G APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldehyde 98%
2-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Kookpunt: 153 °C/23mmHg
Smeltpunt: 42…46 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007132
CAS nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3