4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4977-10G OR4977-50G OR4977-25G OR4977-100G
APOSOR4977-10GEA 26.3 EUR
APOSOR4977-10G APOSOR4977-50G APOSOR4977-25G APOSOR4977-100G
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007078
CAS nummer: 16588-34-4