4-Bromobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 0 EUR
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Bromobenzaldehyde 98%
4-Bromobenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Kookpunt: 66…68 °C/2mmHg
Smeltpunt: 55…58 °C
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003377
CAS nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0