4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 14.8 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.2304 g/mol
Smeltpunt: 101…105 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00066305
CAS nummer: 6310-19-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III