3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 22 EUR
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002525
CAS nummer: 499-06-9
EINECS: 207-876-5