2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 87.9 EUR
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Smeltpunt: 121…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002432
CAS nummer: 1521-38-6