5-Nitrosalicylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 103 EUR
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 228…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007338
CAS nummer: 96-97-9