2-Bromobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Bromobenzoic Acid
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 35.1 EUR
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 146…150 °C
Dichtheid: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002402
CAS nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6