4-Bromobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 24.9 EUR
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
4-Bromobenzoic acid 98%
4-Bromobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 252…258 °C
Dichtheid: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002529
CAS nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7