3-Iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 80.4 EUR
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
3-Iodobenzoic acid 98%
3-Iodobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₂
Smeltpunt: 185…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002496
CAS nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2