4-Iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Iodobenzoic acid
OR4999-100G OR4999-500G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 43.8 EUR
APOSOR4999-100G APOSOR4999-500G APOSOR4999-25G
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₂
Dichtheid: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002533
CAS nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2