2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500007-1G OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-1GEA 24.9 EUR
APOSOR500007-1G APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
2-Bromo-6-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11977383
CAS nummer: 59772-49-5