ɑ-Acetamidocinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5000T-100G OR5000T-25G OR5000T-500G
APOSOR5000T-100GEA 39.5 EUR
APOSOR5000T-100G APOSOR5000T-25G APOSOR5000T-500G
ɑ-Acetamidocinnamic acid
alpha-Acetamidocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltpunt: 188…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00188416
CAS nummer: 5469-45-4