2-Nitrobenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5001-25G OR5001-1G OR5001-5G
APOSOR5001-25GEA 73.2 EUR
APOSOR5001-25G APOSOR5001-1G APOSOR5001-5G
2-Nitrobenzonitrile 99%
2-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
Kookpunt: 165 °C/16mmHg
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007044
CAS nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III