2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5003-1G OR5003-500MG
APOSOR5003-1GEA 70.1 EUR
APOSOR5003-1G APOSOR5003-500MG
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltpunt: 191…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202882
CAS nummer: 387350-60-9