4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 26.3 EUR
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Kookpunt: 353 °C
Smeltpunt: 144…146 °C
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000623
CAS nummer: 90-98-2
EINECS: 202-030-1